L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Plaques pour PCR, 96 puits, demi-jupe, Axygen®
Fournisseur: Corning
PCR-96-HS-C PCR-96M2-HS-C PCR-96M2-HSR
731-1010EA 62.7 EUR InStock
731-1010 732-0803 731-4124
Plaques pour PCR, 96 puits, demi-jupe, Axygen®
Microplaques Plaques PCR
Plaques en PP, tapis en silicone. Conçues pour s'adapter à des blocs de thermocycleurs de 0,2 ml.
  • Parois ultra-minces d'une épaisseur uniforme pour accélérer le transfert thermique, ce qui réduit la durée des cycles et améliore la reproductibilité des résultats
  • Certifiées exemptes de RNase, de DNase et d'endotoxine pour une intégrité optimale des échantillons
  • Tapis de scellage AxyMat™ autoclavables et réutilisables
Volume with AxyMat™: 240 μl
Compatible with (in addition to standard thermal cycling): ABI Fast PCR 5700, 7000, 7700, BioRad iCycler,More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité