Balances analytiques, Explorer Auto-door
Fournisseur: OHAUS
30061976 30061977 30061978 30061995 30061996
611-2848EA 5825 EUR InStock
611-2848 611-2849 611-2850 611-2847 611-5309
Balances analytiques, Explorer Auto-door
Balances
Une gamme de balances à quatre places qui intègrent un écran tactile, un pesage avancé et des technologies de capteur de proximité sans contact. L'unité de contrôle facile à utiliser peut être montée sur la base, au-dessus de la base sur une colonne en option, sur un mur ou à distance (jusqu'à une distance de 3 mètres avec un câble en option). L'écran tactile avec icônes universelles et invites informatives simplifie les fonctions de configuration et le fonctionnement de base.
L'opérateur a le choix supplémentaire d'attribuer l'utilisation de l'un des quatre capteurs de proximité pour un fonctionnement mains libres de l'impression, du zéro, de la tare, du calibrage, de la porte automatique du pare-brise (gauche ou droite) ou de la lumière du pare-brise. Le fonctionnement mains libres permet à l'utilisateur de minimiser/éliminer toute contamination possible du clavier de commande - particulièrement important pour le pesage de matériaux sensibles. Les balances ont plusieurs modes d'application pour le pesage de base aux applications SQC ainsi que des temps de stabilisation courts et des spécifications de performances optimisées.
  • Portes de pare-brise automatiques avec l'option d'un fonctionnement de base véritablement mains libres à l'aide de capteurs de proximité
  • Écran tactile couleur avec réglage de l'angle de vue dans une unité de commande démontable
  • Technologie de pesée avancée avec des temps de stabilisation inférieurs à 3 secondes
  • Plusieurs modes d'application plus une bibliothèque pour le stockage des paramètres d'application personnels
  • Logiciel SmarText ™ avec invites textuelles pour faciliter la navigation dans les menus, y compris la fonction «assistance au niveau» avec indicateur de niveau éclairé
  • Étalonnage interne AutoCal™
  • Compatibilité LIMS
Le pare-brise automatisé d'Explorer offre une large entrée latérale (160×240 mm) à la chambre de pesée permettant à l'utilisateur de placer et de retirer librement de grands bateaux de pesée ou d'autres grands navires. La porte supérieure polyvalente offre deux options d'entrée ; accéder à la chambre de pesée en basculant la porte supérieure ou en ouvrant manuellement le panneau de verre. Le pare-brise est construit en verre à revêtement antistatique pour aider à dissiper les charges statiques dans la chambre de pesée qui pourraient affecter les résultats de pesée. Il existe également une lampe de chambre de pare-brise pour une utilisation dans des environnements à faible éclairage.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité