Trousers for men, C.I., Design C, black
Fournisseur: Fristads Kansas Group
KWIN843940131C154EA 0 EUR InStock
KWIN843940131C154 KWIN843940539C152 KWIN843940131C156 KWIN843940539C150 KWIN843940131C150 KWIN843940640C58 KWIN843940530C156 KWIN843940941C48 KWIN843940640C56 KWIN843940131C152 KWIN843940530C154 KWIN843940210C56 KWIN843940210C146 KWIN843940520C44 KWIN843940210C54 KWIN843940520C152 KWIN843940539C156 KWIN843940520C150 KWIN843940210C58 KWIN843940539C154 KWIN843940210C148 KWIN843940520C156 KWIN843940210C60 KWIN843940941C50 KWIN843940520C154 KWIN843940210C62 KWIN843940530C152 KWIN843940539C60 KWIN843940941C58 KWIN843940640C62 KWIN843940530C150 KWIN843940539C62 KWIN843940941C56 KWIN843940640C60 KWIN843940941C54 KWIN843940941C52 KWIN843940640C146 KWIN843940231C48 KWIN843940530C148 KWIN843940231C46 KWIN843940640C48 KWIN843940231C44 KWIN843940530C146 KWIN843940640C46 KWIN843940640C148 KWIN843940640C44 KWIN843940539C148 KWIN843940520C54 KWIN843940210C46 KWIN843940210C156 KWIN843940539C146 KWIN843940520C52 KWIN843940210C44 KWIN843940520C50 KWIN843940210C48 KWIN843940941C60 KWIN843940210C150 KWIN843940539C56 KWIN843940539C58 KWIN843940940C146 KWIN843940210C154 KWIN843940210C52 KWIN843940520C48 KWIN843940210C50 KWIN843940210C152 KWIN843940520C46 KWIN843940640C54 KWIN843940231C52 KWIN843940539C50 KWIN843940640C52 KWIN843940231C50 KWIN843940539C52 KWIN843940640C50 KWIN843940940C148 KWIN843940131C146 KWIN843940539C54 KWIN843940941C62 KWIN843940131C148 KWIN843940440C62 KWIN843940231C148 KWIN843940231C146 KWIN843940440C60 KWIN843940940C58 KWIN843940331C156 KWIN843940940C150 KWIN843940131C50 KWIN843940940C156 KWIN843940940C60 KWIN843940539C46 KWIN843940331C150 KWIN843940131C44 KWIN843940539C48 KWIN843940940C152 KWIN843940131C46 KWIN843940331C152 KWIN843940131C48 KWIN843940940C154 KWIN843940331C154 KWIN843940440C58 KWIN843940440C56 KWIN843940940C62 KWIN843940440C54 KWIN843940539C44 KWIN843940440C52 KWIN843940231C156 KWIN843940440C50 KWIN843940530C56 KWIN843940530C58 KWIN843940331C146 KWIN843940131C60 KWIN843940331C148 KWIN843940131C62 KWIN843940131C52 KWIN843940131C54 KWIN843940440C148 KWIN843940131C56 KWIN843940440C146 KWIN843940131C58 KWIN843940440C48 KWIN843940941C46 KWIN843940530C62 KWIN843940231C150 KWIN843940440C46 KWIN843940941C44 KWIN843940440C44 KWIN843940231C154 KWIN843940530C60 KWIN843940231C152 KWIN843940530C48 KWIN843940530C44 KWIN843940530C46 KWIN843940440C154 KWIN843940440C152 KWIN843940440C150 KWIN843940730C58 KWIN843940730C146 KWIN843940730C148 KWIN843940730C62 KWIN843940730C60 KWIN843940440C156 KWIN843940530C52 KWIN843940940C46 KWIN843940940C44 KWIN843940530C54 KWIN843940530C50 KWIN843940941C146 KWIN843940940C48 KWIN843940730C150 KWIN843940941C148 KWIN843940730C156 KWIN843940730C152 KWIN843940730C154 KWIN843940940C56 KWIN843940940C54 KWIN843940940C52 KWIN843940940C50 KWIN843940331C60 KWIN843940640C156 KWIN843940941C152 KWIN843940231C58 KWIN843940941C150 KWIN843940640C154 KWIN843940231C56 KWIN843940941C156 KWIN843940331C62 KWIN843940231C54 KWIN843940941C154 KWIN843940520C62 KWIN843940520C60 KWIN843940730C44 KWIN843940520C58 KWIN843940520C56 KWIN843940231C62 KWIN843940331C56 KWIN843940231C60 KWIN843940331C54 KWIN843940640C152 KWIN843940640C150 KWIN843940331C58 KWIN843940331C52 KWIN843940331C50 KWIN843940730C48 KWIN843940730C46 KWIN843940730C56 KWIN843940730C54 KWIN843940520C148 KWIN843940730C52 KWIN843940730C50 KWIN843940520C146 KWIN843940331C46 KWIN843940331C44 KWIN843940331C48
Trousers for men, C.I., Design C, black
Tenue de travail
Robust trousers made from 65% polyester and 35% cotton, with soft nap on reverse side.
  • Fly with zip
  • Two front pockets, two back pockets with flap and velcro® closure
  • Leg pockets with flaps and three tool pockets, leg pocket with mobile phone pocket and two pen pockets
  • Folding-ruler pocket, D-ring, inside knee pockets
Weight: 260 g/m²
Basic colour: Black
Informations de commande: Trousers are available in 12 different accent colours.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité