Test sur membrane, Singlepath® Campylobacter
Fournisseur: Merck
Singlepath®
1.04143.0001EA 228 EUR InStock
1.04143.0001
Test sur membrane, Singlepath® Campylobacter
Tests microbiologiques Tests sur les anticorps Tests sur membrane
Rapides, ces tests facilitent le screening des micro-organismes pathogènes. Tests complets pour la détection des germes pathogènes et des toxines. Les résultats sont fiables et disponibles en seulement 20 minutes après pré-enrichissement. Les milieux d'enrichissement spécifiques aident à garantir la précision et la fiabilité des résultats des tests. Le format One-Step évite les erreurs durant la manipulation.
  • Faciles à utiliser: ajoutez l'échantillon et lisez le résultat
  • Sûrs: résultats des tests négatifs ou positifs clairs et distincts avec un contrôle positif intégré
  • Fiables: aussi sensibles que la méthode officielle pour les milieux de culture
  • Économiques: la rapidité des résultats permet de diminuer les coûts
Certifications: Conforme AOAC-RI
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité