Hydrometer for Diesel exhaust fluid (DEF)
Fournisseur: Bellingham + Stanley
BELL44-862EA 126.3 EUR InStock
BELL44-862
Hydrometer for Diesel exhaust fluid (DEF)
Hydromètres
This hydrometer is specially used to determine whether the concentration of diesel exhaust fluid (DEF) is within limits for use as an additive for selective catalytic reduction SCR of NOx in diesel exhaust fumes.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité