Avantor® Hichrom, Chiral Columns
Fournisseur: VWR
Avantor® Hichrom
CHI-L-PGC-10CP3EA 0 EUR InStock
CHI-L-PGC-10CP3 CHI-L-PGC250AS CHI-D-PGC-10CP3 CHI-LLEUC250AS CHI-L-LEUC-10C5 CHI-L-PGC-10C5 CHI-L-PGC-250A CHI-D-PGC-10C5 CHI-D-PGC-250A CHI-D-PGC-250SP CHI-LLEUC250SP CHI-L-PGC-250SP CHILPGC10C5SK CHIDPGC250AF CHI-D-PGC250AS CHI-DLPGC250SP CHI-DL-PGC-10CP3 CHI-L-LEUC-10CP3 CHI-DL-PGC-10C5 CHI-L-LEUC-250A CHI-DLPGC250AS
Avantor® Hichrom, Chiral Columns
Colonnes pour chromatographie
Chiral columns are designed for the analysis of a wide range of enantiomers of pharmaceutical and agrochemical origin. This column contains a chiral dinitrophenyltartramide moiety is bonded to the silica surface through a propyl spacer group.
  • Chiral Pirkle-type
  • High efficiency and unique covalent bonding
  • Enantiomer order elution inversion
Substitution of L-phenylglycine for D-phenylglycine, the order of elution of the chiral peaks can be reversed. This can be useful in assigning peak identity or ensuring prior elution of the minor enantiomer, thus allowing its more accurate determination.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité