Thermocycleurs, Mastercycler® pro, modules individuels
Fournisseur: Eppendorf
Mastercycler®
EPPE6320000.007EA 0 EUR InStock
EPPE6320000.007 EPPE6324000.044
Thermocycleurs, Mastercycler® pro, modules individuels
Thermocycleurs PCR
Mastercycler pro est un système ouvert et flexible qui offre une flexibilité maximale avec des taux de chauffage et de refroidissement rapides. Les systèmes sont disponibles sous forme de kits complets ou de modules distincts.
  • Plage de température de 4 à 99 °C
  • Fonctionne en trois configurations différentes
  • Dongle d'autotest en option disponible (contactez-nous pour plus de détails)
* Un panneau de commande ou logiciel CycleManager pro (vendus séparément) est nécessaire pour le fonctionnement. Des câbles de raccordement CAN-Bus sont nécessaires pour relier les thermocycleurs dans un réseau.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité