Décalcifiants Q Path®, DC1 à action lente
Fournisseur: VWR Q-Path Chemicals
11028303.EA 121 EUR InStock
11028303. 11028305.
Décalcifiants Q Path®, DC1 à action lente
Colorants Réactifs pour la microscopie et la coloration
DC1 slow acting decalcifiers contain a mixture of formic acid and formalin.
  • Decalcify and fix small fragments (5 mm) in two to four hours
  • Recommended volume is 20× the fragment volume
Ready to use for applications in histology and pathology laboratories.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité