HPLC columns, HyPURITY™ Aquastar
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
22505-254630 22505-154630 22505-052130 22503-104030 22503-154630 22503-013001 22503-012101 22503-153030
555-8155EA 1010 EUR InStock
555-8155 555-8149 555-8085 555-8071 555-8077 555-8117 555-8116 555-8075
HPLC columns, HyPURITY™ Aquastar
Colonnes pour chromatographie
These columns are a silica-based polar end-capped and it is designed to provide superior retention of polar compounds and increased sensitivity in 100% aqueous conditions.
  • Ideal for structurally similiar analytes
  • Optimised for LC/MS applications
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité