HPLC columns, HyPURITY™ C4
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
22405-254630 22405-154630
555-8114EA 1160 EUR InStock
555-8114 555-8109
HPLC columns, HyPURITY™ C4
Colonnes pour chromatographie
These columns are ideal for the separation of structurally similar analytes.
  • Increased retention of polar compounds
  • Ideal for critical pairs analyses
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité