HPLC columns, HyPURITY™ C8
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
HyPURITY™
555-7064EA 956 EUR InStock
555-7064 555-7052 555-7070 555-7057
HPLC columns, HyPURITY™ C8
Colonnes pour chromatographie
The unique polar embedded C8 columns can also act to positively repel ionized basic species, resulting in excellent peak shape for these typically problematic compounds.
  • A polar embedded stationary phase for alternate selectivity
  • High quality and highly pure silica columns
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité