L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Évaporateurs rotatifs, RV 8
Fournisseur: IKA
10003488 10003482 10003485
531-1049EA 2481 EUR InStock
531-1049 531-1050 531-1339 531-1310 531-1336
Évaporateurs rotatifs, RV 8
Évaporateurs Évaporateurs rotatifs
Ces évaporateurs d'entrée de gamme sont parfaits pour toutes les applications standard d'évaporation effectuées dans les universités et les laboratoires de recherche. Les fonctions reconnues du système RV10 control ont été étendues et optimisées pour permettre une distillation entièrement automatique grâce à la fonction de détection automatique du point d'ébullition, la bibliothèque intégrée de solvants et la possibilité de connecter une pompe à vide à vitesse contrôlée.
  • Tous les modèles disposent d'un levage manuel avec fonction arrêt "safety stop"
  • Écran
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité