Lamelle couvre-objets, rondes
Fournisseur: Marienfeld
MARI0111650EA 136 EUR InStock
MARI0111650 631-0669 631-0668 630-1597 631-0667 631-0672 631-0694 631-0671 631-0693 631-0692 631-0670 631-0666 631-0665
Lamelle couvre-objets, rondes
Lamelles couvre-objet
Round cover glasses made of pure white borosilicate D 263 ™ M glass, Hydrolytic Class I.
  • Ni bulle, ni trace
  • Conviennent aux applications de diagnostic in vitro (IVD)
  • En verre borosilicaté blanc pur D 263 ™ M de classe hydrolytique I
Suitable for in vitro diagnostic (IVD) applications.
Conditionnement: 100 lamelles couvre-objets par boîte avec couvercle séparé.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité