Retention gap kits
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
290GU498 290GU499 260G498P
555-9200EA 78.3 EUR InStock
555-9200 555-9199 555-9501
Retention gap kits
Tuyaux Tubulures à chromatographie
Use these gap kits to conveniently install a retention gap/guard column to your analytical column.
Information de livraison: Each kit includes deactivated silica tubing, a miniunion, and five ferrules.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité