Finnpipette™ F2 Good Laboratory Pipetting (GLP) Kits
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
4700870 4700880 4700885 4701070
613-2769EA 710.1 EUR InStock
613-2769 613-2770 613-2771 613-2773
Finnpipette™ F2 Good Laboratory Pipetting (GLP) Kits
Pipettes Micropipettes
Accédez à tout ce dont vous avez besoin pour le pipetage grâce à ces kits tout inclus. Les kits GLP (Good Laboratory Pipetting, bonnes pratiques de pipetage) Finnpipette™ F2 fournissent des pipettes Finnpipette F2 durables et haute performance qui offrent un maximum de fiabilité et de confort.
  • Mécanisme de réglage du volume AVG (Advanced Volume Gearing) pour une grande précision et exactitude
  • Totalement autoclavable pour une plus grande protection
  • Éjecteur de pointe doux au toucher pour une éjection de pointe légère
  • Grand écran pour une meilleure vision/ergonomie
  • Forces de pipetage exercées très légères
Information de livraison: Tous les kits sont livrés avec le support F, le guide des bonnes pratiques de pipetage, le kit de démonstration de réservoirs à réactifs
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité