Plateaux de recharge vides
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
ART®
732-1171EA 47.5 EUR InStock
732-1171 732-1170 732-1169
Plateaux de recharge vides
Pipette Tip Boxes and Racks
Save valuable space in the lab with the stackable Thermo Scientific™ ART™ pipette tip empty hinged racks.
  • Certified to be free of RNase, DNase, DNA, ATP, Endotoxin, Pyrogen and PCR Inhibitors
  • Front latch closes and locks, ensuring safe and secure storage throughout
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité