Seringues HPLC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
365ILT91 365GL251 365JL281 365JLT61 365ILT21
555-8225EA 211 EUR InStock
555-8225 555-8443 555-8236 555-8239 555-8224
Seringues HPLC
Seringues Seringues de chromatographie
These HPLC syringes are standard fixed needle syringes for Rheodyne/Valco™ injectors.
  • Easy and accurate
  • Reproducible manual injections
Applications include industrial chromatography.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité