Colonnes HPLC, BetaMax™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
95005-254630 95205-012101 95205-052130 95205-102130
HYPE95005-254630EA 1040 EUR InStock
HYPE95005-254630 HYPE95205-012101 HYPE95205-052130 HYPE95205-102130
Colonnes HPLC, BetaMax™
Colonnes pour chromatographie
HPLC columns with ultra-high surface coverage for maximum retention and excellent stability for long column lifetime.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité