Automates de pipetage, Eppendorf epMotion® 5075
Fournisseur: Eppendorf
epMotion®
EPPE5075000.768EA 65720 EUR InStock
EPPE5075000.768 613-0481 EPPE5075000.776 613-0482 613-0483 EPPE5075000.045 EPPE5075000.750
Automates de pipetage, Eppendorf epMotion® 5075
Automated Liquid Handling Systems
Les epMotion® 5075 d'Eppendorf sont des stations de travail performantes qui réalisent tous les travaux de pipetage et de distribution au sein de votre laboratoire. Ces automates de volumétrie s'intègrent facilement à votre environnement de travail et vous offrent une solution économique pour les tâches longues et fastidieuses, permettant ainsi à votre équipe de consacrer plus de temps aux autres travaux du laboratoire. De plus, la conception modulaire de la gamme epMotion® offre une grande variété d'options qui multiplie les possibilités d'utilisation de ces automates.
Eppendorf epMotion® 5075 LH: L'epMotion® 5075 LH possède une plate-forme de travail plus grande que l'epMotion® 5070 et constitue un système modulaire évolutif qui se transforme facilement en epMotion® 5075 VAC ou MC.
- Automate avec plate-forme de travail à 12 positions au format microplaque standard 96/384 puits
- Pince de transport des éléments présents sur la plate-forme (en option)
- Applications: pool de plusieurs échantillons, changement de milieu; désalinisation de fragments de peptides issus de digestion pour la spectrométrie de masse MALDI et ESI; reformatage dans les deux sens entre tubes et plaques et entre plaques au format 96 et 384 puits; préparation de réactions de PCR / PCR en temps réel / RTPCR au format 96 et 384 puits
Eppendorf epMotion® 5075 VAC: L'epMotion® 5075 VAC est équipé d'une station à vide complète. Cette version est spécifiquement adaptée à toutes les applications de biologie moléculaire nécessitant une volumétrie associée à des étapes de vide, en particulier à l'automatisation des systèmes de purification d'acides nucléiques au format 96 puits.
- Automate avec plate-forme de travail à 11 positions au format microplaque standard 96/384 puits et une station à vide
- Système innovant d'autoréglage de la chambre à vide intégrée à la station
- Pince de transport des éléments présents sur la plate-forme
- Protocoles préprogrammés: isolation de l'ADN plasmidique en format 96 puits; isolation de l'ADN BAC en format 96 puits; purification des PCR et des produits de séquençage en format 96 puits; isolation de l'ADN génomique en format 96 puits; isolation de l'ARN total en format 96 puits
Eppendorf epMotion® 5075 MC: Il fonctionne avec les nouveaux thermocycleurs Mastercycler® ep (non fournis) et est équipé du logiciel Mastercycler® ep. De nombreuses possibilités de configuration existent afin de s'adapter au mieux aux besoins de votre laboratoire.
- Automate avec plate-forme de travail à 9 positions au format microplaque standard 96/384 puits et 1 position pour thermocycleur Eppendorf Mastercycler® ep gradient (non fourni)
- Thermocycleur Mastercycler® ep gradient avec bloc en aluminium robuste au format 96/384 puits ou en argent au format 96 puits (en option) pour une vitesse opérationnelle maximale
- Scellage automatique des plaques avant la PCR
- Pince de transport des éléments présents sur la plate-forme
- Applications: préparation des échantillons entièrement automatisée et amplification grâce au Mastercycler® ep; préparation de réactions de PCR et RTPCR en plaques au format 96/384 puits; réactions de séquençage sur plaques au format 96/384 puits; nombreuses applications dans les domaines de la génomique et de la protéomique
Informations de commande: Automates Eppendorf epMotion® 5075 fournis avec un boîtier de contrôle, le logiciel MotionManager v2.0 ou supérieur, un capteur optique, une poubelle de collecte, une MultiMediaCard (MMC) avec lecteur, et un guide d'utilisation; automate epMotion® 5075 VAC fourni en plus avec une station à vide. Têtes de pipetage, pointes de pipettes et réservoirs à réactifs disponibles séparément. Autres accessoires disponibles sur demande
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité