L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Tubes à faible volume
Fournisseur: BELLINGHAM STANLEY
35-71 35-72 35-73 35-74 35-80 35-81
635-0751EA 823 EUR InStock
635-0751 635-0752 635-0753 635-0754 BELL35-80 BELL35-81
Tubes à faible volume
Polarimètres
Tubes en PTFE chargés en acier inoxydable et en verre, faibles volumes, courts, avec des lunettes à faible taux de déformation et une rondelle en caoutchouc pour une utilisation avec les polarimètres ADP 400 ou modèles similaires dans le spectre visible. L'échantillon peut être injecté à l'aide d'une seringue conique Luer ou pour des systèmes à circulation automatique, connectés via un tube flexible approprié.
  • Taille standard du collier de 30 mm (ICUMSA)
  • Versions en acier inoxydable avec une chemise d'eau facilitant la mesure à température contrôlée
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité