Capillary columns, with SafeGuard, TraceGOLD™ TG-1MS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
26099-1425 26099-2985
555-9328EA 830 EUR InStock
555-9328 555-9369
Capillary columns, with SafeGuard, TraceGOLD™ TG-1MS
Colonnes pour chromatographie
Exceptionally low bleed for optimal signal-to-noise ratio, sensitivity and MS integrity.
  • Non-polar
  • Equivalent to USP G2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité