Colonnes capillaires, TRACE™ TR-35MS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
TRACE™
555-9309EA 1350 EUR InStock
555-9309 555-9304 555-9311
Colonnes capillaires, TRACE™ TR-35MS
Colonnes pour chromatographie
Mid-polarity columns excellent for many applications.
  • Mid-polarity phase, 35% phenyl polysilphenylene-siloxane
  • Exceptionally low surface activity
  • Low bleed even at elevated temperatures
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité