Corning® Nu-Serum™ Serum Replacements, Corning
Fournisseur: Corning
355100 355500
BDAA355100EA 81.82 EUR InStock
BDAA355100 734-2389
Corning® Nu-Serum™ Serum Replacements, Corning
Suppléments et additifs pour culture cellulaire
Le supplément de milieu de croissance Corning® Nu-Serum™ assure une alternative faible en protéines au sérum de veau nouveau-né, au sérum bovin fœtal et aux autres sérums généralement utilisés dans la culture cellulaire. Le contenu faible en protéines facilite la purification des protéines, la production virale, la production et le criblage d'anticorps monoclonaux, et augmente la fréquence de réussite des transfections cellulaires.
Formulation: Frozen solution containing 25% newborn serum, EGF, ECGS, insulin, human transferrin, triiodothyronine, progesterone, estradiol-17ß, testosterone, hydrocortisone, selenous acid, o-phosphorylethanolamine, glucose, amino acids, vitamins, and other trace elements and nutrients contained in the Ham's F12 medium base.
Tested at a concentration of 10% for the ability to stimulate a >= 100-fold increase in growth of BHK-21 and a >= 13-fold increase in growth of BALB/c-3T3 cells. Tested for total protein content, pH, and osmolarity (information included with product). Filtered (0,2 µm membrane) and tested and found negative for the presence of bacteria, fungi, mycoplasma, and viruses (bovine diarrhea virus, bovine parvovirus, bovine adenovirus, reovirus, and rabies virus); also tested for the absence of cytopathic effects (CPE), inclusion bodies and hemadsorption. Tested for endotoxin (LAL assay).
Monoclonal antibody production and screening and increases the frequency of successful transfection of cells.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité