Screw caps and septa for Reacti-Vial™ and screw cap septum vials
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
TS-13215 TS-13216 TS-13218 TS-13219
HYPETS-13215EA 59.7 EUR InStock
HYPETS-13215 HYPETS-13216 HYPETS-13218 HYPETS-13219
Screw caps and septa for Reacti-Vial™ and screw cap septum vials
Capuchons Bouchons pour flacons de chromatographie
These open top screw caps provide an inert, air-tight seal and direct puncture access to samples with a syringe needle.
  • Fits into Reacti-Vial™ small reaction vials
  • Used with PTFE/rubber laminated discs
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité