Screw caps with valves, Mininert
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
TS-10130 TS-10135
HYPETS-10130EA 259 EUR InStock
HYPETS-10130 HYPETS-10135
Screw caps with valves, Mininert
Capuchons Bouchons pour flacons de chromatographie
Mininert valves are screw caps that have integrated resealable valves to allow repeated and unlimited syringe-needle access to samples eliminates the septum-boring that occurs with repeated puncture of traditional septa. Made of chemical-resistant PTFE coating, they provide an inert, leak-tight, high-pressure seal.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité