Corning® BioCoat™ Intestinal Epithelium Differentiation Media Pack, Corning
Fournisseur: Corning
Corning®
734-1433EA 305.33 EUR InStock
734-1433
Corning® BioCoat™ Intestinal Epithelium Differentiation Media Pack, Corning
Milieux de séparation cellulaire
Used as part of an integrated system designed to create in vitro intestinal models.
Includes 500mL Seeding Basal Medium, 500mL Differentiation Medium, and 2x0.5mL MITO+ Serum Extender.
Information de livraison: Pack contains seeding basal medium (500 ml), differentiation medium (500 ml), and MITO+ Serum Extender (2×0,5 ml).
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité