HPLC columns, Hypersil™ BDS Phenyl
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
28905-254630 28903-154630 28905-254030 28905-154630 28905-304030
555-5909EA 884 EUR InStock
555-5909 555-5936 555-5910 555-5952 555-5908
HPLC columns, Hypersil™ BDS Phenyl
Colonnes pour chromatographie
Hypersil™ BDS phenyl columns offer alternative selectively to Hypersil™ BDS C18 and C8 columns and phenyl phases offer clear advantages over alkyl chains when the compounds to be resolved. Used to accomplish the difficult separation.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité