HPLC columns, Hypersil™ BDS C8
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
28203-104630 28203-103030 28203-054630 28203-052130 28205-054630 28203-154630 28205-254630 28205-254030 28205-204630 28205-154630 28205-104630 28205-014001 28205-102130 28205-053030 28205-052130 28205-154030 28203-153030 28203-104030 28205-124030 28205-124630
555-6047EA 822 EUR InStock
555-6047 555-6045 555-6042 555-6648 555-6040 555-6053 555-6027 555-6026 555-6023 555-6021 555-6015 555-6059 555-6012 555-6067 555-6066 555-6020 555-6051 555-6046 555-6016 555-6017
HPLC columns, Hypersil™ BDS C8
Colonnes pour chromatographie
Hypersil™ BDS C8 columns are applicable for the analysis of the acids, bases and neutrals including soft drinks.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité