Reversed phase HPLC columns, ProSwift™ RP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
ProSwift™
555-7157EA 1070 EUR InStock
555-7157 555-7143 555-7121 555-7145 555-7144
Reversed phase HPLC columns, ProSwift™ RP
Colonnes pour chromatographie
Reversed phase columns provide the advantages of high resolution at high flow rates for fast protein separation and analysis.
  • High resolution at high speed
  • Operational flow rates available
  • Optimal performance in a board range of applications
  • pH range 1 to 4
  • High loading capacity
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité