L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Bouchons à vis Headspace avec septa de 18 mm
Fournisseur: Agilent
8010-0140 8010-0139 8010-0418 8010-0428
HEWL8010-0140EA 73 EUR InStock
HEWL8010-0140 HEWL8010-0139 HEWL8010-0418 HEWL8010-0428
Bouchons à vis Headspace avec septa de 18 mm
Capuchons Bouchons pour flacons de chromatographie
Adapté aux échantillonneurs PerkinElmer et à d'autres échantillonneurs automatiques Headspace.
  • Résistance thermique maximale de 300 °C pendant une heure avec une dégradation minime
  • Étanchéité
  • Compatible avec des solvants comme DMSO, DMF, le toluène et l'eau
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité