Heating Cords
Fournisseur: ISOPAD
175192-000 209402-000 490504-000 030246-000 920078-000 927312-000
ISOP175192-000EA 0 EUR InStock
ISOP175192-000 ISOP209402-000 ISOP490504-000 ISOP030246-000 ISOP920078-000 ISOP927312-000
Heating Cords
Câbles
Flexible heating cords consist of insulated glass silk, flexible woven fabric with interior heating conductors.
  • Nominal temperature: 450 °C
  • Frequency: 50 to 60 Hz
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité