HPLC columns, Hypersil™ Phenyl and Phenyl-2
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
31905-254630 30905-254630 30905-254030 30905-154630 30905-014001 30903-154630 30903-153030 30903-014001
555-5410EA 796 EUR InStock
555-5410 555-5304 555-5305 555-5308 555-6421 555-6424 555-6426 555-6709
HPLC columns, Hypersil™ Phenyl and Phenyl-2
Colonnes pour chromatographie
These columns are used to analyse the aromatic and moderately polar compounds.
  • Hypersil Phenyl-2 is endcapped
  • Alternative selectivity to C8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité