Plaques à puits profonds 96 puits
Fournisseur: HAMILTON ROBOTICS
6471-01 235656
736-0839EA 132 EUR InStock
736-0839 736-0841
Plaques à puits profonds 96 puits
Microplaques Microplaques deepwell
Ces blocs à puits profonds 96 puits sont parfaitement adaptés à un traitement automatisé ou à la manipulation de grandes quantités d'échantillons de sauvegarde. Les blocs en PP sont parfaits pour le stockage de sauvegarde de substances pharmaceutiques, l'isolation de l'ADN, le stockage d'échantillons à long terme et les applications de culture tissulaire et enzymatique. Les blocs en PS sont parfaits pour le stockage à long terme d'échantillons de sang.
  • Les blocs en PP sont résistants aux solvants
  • Blocs en PS transparents
  • Pureté biologique testée : exempts de RNase et de DNase et apyrogènes (exempts d'endotoxines), sans inhibiteur de PCR
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité