Kits d'isolement des plasmides exempts d'endotoxine, E.Z.N.A.®
Fournisseur: OMEGA BIO-TEK
D6926-03 D6926-04 D6915-03 D6915-00 D6926-00
D6926-03EA 553 EUR InStock
D6926-03 D6926-04 D6915-03 D6915-00 D6926-00
Kits d'isolement des plasmides exempts d'endotoxine, E.Z.N.A.®
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Les plasmides isolés à l'aide de procédures de purification traditionnelles contiennent normalement des niveaux élevés d'endotoxines pouvant interférer considérablement avec les expériences de transfection réalisées en aval. Les kits E.Z.N.A.® Endo-Free Plasmid intègrent une étape efficace de suppression des endotoxines dans la procédure de purification plasmidique afin de produire des plasmides de transfection de haute qualité.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité