Capillary columns, GuardGOLD™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
GuardGOLD™
555-8849EA 102 EUR InStock
555-8849 555-8791 555-8790 555-8825 555-8852 555-8854 555-8853 555-8792 555-8850
Capillary columns, GuardGOLD™
Colonnes pour chromatographie
These guard columns extend analytical column lifetime by preventing degradation from harsh 'steam cleaning' water injections.
  • Highly deactivated to provide superior inertness, essential for analysis of active compounds
  • Protects against column contamination caused by non-volatile materials
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité