Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, Anatom, 32131/32136
Fournisseur: ABEBA
32136/43 32131/36 32131/37 32131/38 32131/39 32131/40 32131/41 32131/42 32131/43 32131/44 32131/45 32131/46 32131/47 32131/48 32136/36 32136/37 32136/38 32136/39 32136/40 32136/41 32136/42 32136/44 32136/45 32136/46 32136/47 32136/48 32131/49 32136/49 32136/50 32131/50
ABEB32136/43EA 123 EUR InStock
ABEB32136/43 ABEB32131/36 ABEB32131/37 ABEB32131/38 ABEB32131/39 ABEB32131/40 ABEB32131/41 ABEB32131/42 ABEB32131/43 ABEB32131/44 ABEB32131/45 ABEB32131/46 ABEB32131/47 ABEB32131/48 ABEB32136/36 ABEB32136/37 ABEB32136/38 ABEB32136/39 ABEB32136/40 ABEB32136/41 ABEB32136/42 ABEB32136/44 ABEB32136/45 ABEB32136/46 ABEB32136/47 ABEB32136/48 ABEB32131/49 ABEB32136/49 ABEB32136/50 ABEB32131/50
Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, Anatom, 32131/32136
Chaussures et bottes
Chaussure anti-décharge électrostatique, partie supérieure en microfibre, semelle extérieure en polyuréthane résistant aux combustibles, fortement antidérapante et auto-nettoyante.
  • Doublure spéciale absorbant la transpiration avec fibre argent
  • Semelle intérieure remplaçable Air Clima Comfort, semelles intérieures orthopédiques possibles
  • Talon asymétrique et Flexzone pour une posture et un mouvement naturels du pied
  • Élément de torsion dans la partie centrale en TPU, soutien de voûte plantaire et grande stabilité
  • Semelle intermédiaire en polyuréthane absorbant les chocs
  • Le traitement Sanitized® réduit les odeurs et la croissance bactérienne
  • Embout de protection en acier (200 J)
  • Lavable à 30 °C
Pour une utilisation en environnement où l'hygiène est indispensable.
Couleur: Blanc ou noir
Certifications: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; HACCP; EN ISO 20345:2011; S2, SRC
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité