HPLC columns, Acclaim™ Phenyl-1
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Acclaim™
555-7172EA 928 EUR InStock
555-7172 555-7528 555-7171 555-7173 555-7176 555-7175
HPLC columns, Acclaim™ Phenyl-1
Colonnes pour chromatographie
These columns are widely used in pharmaceutical, environmental, food testing and product quality testing and it is suitable for the analysis of the aromatic analytes.
  • High aromatic selectivity
  • High hydrophobic retention
  • Compatibility with high aqueous mobile phase
  • High efficiency and rugged packing
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité