Avantor® Ultrasphere®, Colonnes HPLC
Fournisseur: VWR
Avantor® Ultrasphere®
HICH244046EA 1390 EUR InStock
HICH244046 HICH240002 235327. HICH244228 HICH237390 HICH237521 243533N HICH237501 HICH235340 HICH237520 HICH235341 HICH235342 HICH235329 HICH244071 HICH235328 HICH244070 HICH244254 HICH244434 HICH235332 HICH235333 HICH235334 243534N HICH235335 HICH237573 HICH235330 HICH237574
Avantor® Ultrasphere®, Colonnes HPLC
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes Ultrasphere® demeurent largement référencées dans l'industrie et le milieu universitaire et sont reconnues pour offrir d'excellentes performances chromatographiques.
  • Silice poreuse sphérique de 3 μm et 5 μm
  • Reproductibilité élevée, répartition étroite de la taille des particules
  • Couverture de surface optimale pour une longue durée de vie de la colonne
Les phases Avantor® Ultrasphere® ODS (3 µm) et Octyl sont disponibles à la fois dans le matériel de colonne analytique standard et dans une conception de colonne à cartouche haute vitesse Ultrasphere-XL à haute efficacité, qui comprend un ensemble de support de colonne à cartouche intégré.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité