HPLC columns, Acclaim™ Carbamate
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Acclaim™
555-7488EA 205 EUR InStock
555-7488 555-7487 555-7484 555-7486
HPLC columns, Acclaim™ Carbamate
Colonnes pour chromatographie
Columns are used for the separation of carbamate pesticides.
  • Compatible with both binary and ternary mobile phase gradients
  • High efficiency
  • Low column bleed
  • Rugged column packing
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité