HPLC columns, Acclaim™ Explosives E2
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
069703 070081 070082 071989 064309
555-7135EA 228 EUR InStock
555-7135 555-7199 555-7200 555-7183 555-7149
HPLC columns, Acclaim™ Explosives E2
Colonnes pour chromatographie
Acclaim™ Explosives E2 columns are used to resolve the nitroaromatics and nitramines, the novel and unique chemistries of these columns provide superior resolution with complementary selectivities.
  • Simple isocratic elution conditions
  • Rugged column with good lot-to-lot reproducibility
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité