HPLC columns, Hypersil™ BDS Cyano
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Hypersil™
555-6073EA 795 EUR InStock
555-6073 555-6079 555-6113 555-6078
HPLC columns, Hypersil™ BDS Cyano
Colonnes pour chromatographie
Hypersil™ BDS Cyano columns can be used in both reversed phase and normal phase chromatography. In reversed phase, they offer different selectivity compared to C18 or C8 phases. In normal phase, they are less retentive than silica columns.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité