Bonded screw caps for screw neck vials, N 15 (15-425)
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
702180 702114
MANA702180EA 57 EUR InStock
MANA702180 MANA702114
Bonded screw caps for screw neck vials, N 15 (15-425)
Capuchons Bouchons pour flacons de chromatographie
The suitable screw closures have bonded septa.
  • Septa are firmly connected with the cap (bonded)
  • High quality silicone/PTFE septum materials
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité