Pistons de rechange
Fournisseur: Agilent
G4200-80101 G4200-80103 G4200-80105 G4200-80107 G4200-80108 G4200-80111 G4200-80112
HEWLG4200-80101EA 0 EUR InStock
HEWLG4200-80101 HEWLG4200-80103 HEWLG4200-80105 HEWLG4200-80107 HEWLG4200-80108 HEWLG4200-80111 HEWLG4200-80112
Pistons de rechange
Barils, pistons et plongeurs de seringues
Replacement plungers designed for long-lasting applications that demand precision and productivity.
  • Strongly recommended for high-throughput applications
  • X-type syringes feature zero carryover
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité