L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Cellulose chromatography papers
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
817003A 817004A
MANA817003AEA 242 EUR InStock
MANA817003A MANA817004A
Cellulose chromatography papers
Filtres Papiers filtre Papier pour chromatographie
Paper chromatography is the chromatographic technique separation due to partition of the analytes between special paper grades and the mobile phase, which penetrates the paper by capillary action ascending, descending and circular techniques are possible.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité