HTS and HTC PAL liquid injection syringes
Fournisseur: Agilent
5188-6485 G4200-80117 G4200-80118 G4200-80119
HEWL5188-6485EA 525 EUR InStock
HEWL5188-6485 HEWLG4200-80117 HEWLG4200-80118 HEWLG4200-80119
HTS and HTC PAL liquid injection syringes
Seringues Seringues de chromatographie
These liquid injection syringes are designed specifically for CTC autosamplers.
These X-type syringes feature zero carryover and a long-lasting plunger for applications that demand precision and productivity. They are strongly recommended for high-throughput applications.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité