Colonnes HPLC, agent tensio-actif Acclaim™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
063201 063203 068123 069693 069701 070084 070085 071991
554-4397EA 937 EUR InStock
554-4397 554-4398 554-4399 554-4400 554-4402 554-4403 554-4404 554-4408
Colonnes HPLC, agent tensio-actif Acclaim™
Colonnes pour chromatographie
Ces colonnes à base de silice haut rendement offrent une très bonne résolution et un excellent débit pour les séparations HPLC à l'aide de la détection UV-visible, à diffusion de lumière (ELSD) ou à indice de réfraction (IR). La nouvelle chimie de surface crée une polarité unique qui permet une bien meilleure résolution pour chacun des oligomères de tensioactifs éthoxylés par rapport aux colonnes C18 traditionnelles.
  • Sélectivité idéale pour la séparation des agents tensio-actifs anioniques, nonioniques, cationiques et amphotères
  • Résistante au démouillage ou à l'effondrement de phase dans des conditions de phase mobiles hautement aqueuses
  • Retient les composés hydrophiles composés, tels que les hydrotropes
  • Excellentes formes de pic, notamment pour les agents tensio-actifs cationiques
  • Séparations robustes dans une grande variété de conditions
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité