Bleu de bromothymol ACS
Fournisseur: VWR Chemicals
0431-25GEA 123 EUR InStock
0431-25G
Bleu de bromothymol ACS
Bleu de bromothymol
pH indicator goes from yellow to blue over a range of 6.0 to 7.6. Used to trace movement of fluids from the lymph and also for demonstration of fungal hyphae within plant roots.
Formule: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
MW: 624,39 g/mol
Point de fusion: 204 − 202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005872
Numéro CAS: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
Merck Index: 13,01430
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Clarity of solution Pass
Visual transition interval (pH 6.0 − 7.6) 6.0(yellow) − 7.6(blue)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité