Pipette container and basket
Fournisseur: BURKLE
9650-0653 9650-0652 9650-0651
BURK9650-0653EA 85.8 EUR InStock
BURK9650-0653 BURK9650-0652 BURK9650-0651
Pipette container and basket
Paniers Récipients pour pipettes
Made of PE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
For cleaning and storage of pipettes. Containers and basket may be used as accessories for the pipette rinsing system.
Commander maintenant
COMMANDE
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité