Pipette controller, Pipet-Aid®
Fournisseur: DRUMMOND
4-000-221-TC 4-000-220-TC 4-000-221
613-4255EA 1130 EUR InStock
613-4255 613-4254 DRUM4-000-221
Pipette controller, Pipet-Aid®
Pipettes Pipeteurs
This controller with easy-to-use volume control mechanism permits precise fluid intake and delivery. Can be used with glass or plastic pipettes.
  • Check valve protects against accidental fluid intake into the handle and
  • Special filtration unit for use with biohazardous materials is available
  • Dual pump filtration unit has aretention efficiency of 99,9999+% for 0,1 µm particles and droplets
  • Optional Tissue Culture (TC) nosepiece will prevent cross-contamination due to over-pipetting
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité