L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Suction hoods, ASE
Fournisseur: asecos
16553 16554 16556 16555
MSGA16553EA 1410 EUR InStock
MSGA16553 MSGA16554 MSGA16556 MSGA16555
Suction hoods, ASE
Hottes et coffrets Hottes filtrantes
Safety workstation is a robust construction made of chemically resistant, anodised aluminium profiles used to protect from harmful substances and vapours in the open containers.
  • The prescribed specified workplace limit values are maintained
  • Ideal for assembly on an existing workplace
  • Fracture-resistant acrylic glass, 5 mm
  • Mounting on an on-site air exhaust system
  • Connecting pieces (DN160) in the ceiling for connection to the on-site exhaust air system
  • The air speed should be 0,3 m/s
Certifications: Accordance with EN14175-3.
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation l×p×h ext. Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Suction hood, ASE.50.6.4 600×400×500 mm 1 MSGA16553
Suction hood, ASE.50.9.4 900×400×500 mm 1 MSGA16554
Suction hood, ASE.90.9.6 900×600×900 mm 1 MSGA16555
Suction hood, ASE.90.12.6 1200×600×900 mm 1 MSGA16556
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité